Learn More
Ácido 4-etil-4H-furo[3,2-b]pirrol-5-carboxílico, TRC
Código de producto. 30384126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30384126 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30384126 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE90279850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-ethyl-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
CAS 80709-74-6
Fórmula molecular C9H9NO3
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO3/c1-2-10-6-3-4-13-8(6)5-7(10)9(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CCN1C2=C(C=C1C(=O)O)OC=C2
Nombre IUPAC Ácido 4-etilfuro[3,2-b]pirrol-5-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 179.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0582
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.