Learn More
Ácido 4-etil-4H-furo[3,2-b]pirrol-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-ethyl-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid |
| CAS | 80709-74-6 |
| Fórmula molecular | C9H9NO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO3/c1-2-10-6-3-4-13-8(6)5-7(10)9(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CCN1C2=C(C=C1C(=O)O)OC=C2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-etilfuro[3,2-b]pirrol-5-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 179.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0582 |