Learn More
Bromuro de 4-etil-4-metilmorfolinio, TRC
Código de producto. 30374704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374704 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30374704 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE937540500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethyl-4-methylmorpholinium Bromide
CAS 65756-41-4
Fórmula molecular C7H16BrNO
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16NO.BrH/c1-3-8(2)4-6-9-7-5-8;/h3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CC[N+]1(C)CCOCC1
Nombre IUPAC Bromuro de 4-etil-4-metilmorfolin-4-io
Peso molecular (g/mol) 210.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.0415