Learn More
Ácido 4-etil-3-nitrobenzoico, TRC
Código de producto. 30373934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30373934 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30373934 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9372455G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethyl-3-nitrobenzoic Acid
CAS 103440-95-5
Fórmula molecular C9 H9 N O4
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-6-3-4-7(9(11)12)5-8(6)10(13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CCc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-etil-3-nitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 195.172
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.053