Learn More
4-etil-3-metil-1H-pirazol-5-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine |
| CAS | 151521-79-8 |
| Fórmula molecular | C6H11N3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11N3/c1-3-5-4(2)8-9-6(5)7/h3H2,1-2H3,(H3,7,8,9) |
| SMILES | CCc1c(C)[nH]nc1N |
| Nombre IUPAC | 4-etil-5-metil-1H-pirazol-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 125.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.0953 |