Learn More
4-etil-2-piridinacarbonitrilo-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethyl-2-pyridinecarbonitrile-d5 |
| CAS | 1330052-70-4 |
| Fórmula molecular | C8H3D5N2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Cyano-4-ethylpyridine-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N2/c1-2-7-3-4-10-8(5-7)6-9/h3-5H,2H2,1H3/i2D2,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1nc(C#N)c([2H])c(c1[2H])C([2H])([2H])C |
| Nombre IUPAC | 3,5,6-trideuterio-4-(1,1-dideuterioetil)piridina-2-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 137.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.1001 |