Learn More
4-Etil-2-metoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10642762 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10642762 25 g Frasco de vidrio 25 g
10367651 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10642762 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 351960250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2785-89-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2785-89-9
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Número MDL MFCD00038714
Clave InChI CHWNEIVBYREQRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethylguaiacol, p-ethylguaiacol, 2-methoxy-4-ethylphenol, phenol, 4-ethyl-2-methoxy, homocresol, guaiacyl ethane, 4-ethyl-2-methoxy-phenol, 4-hydroxy-3-methoxy ethylbenzene, unii-c9nfd83bj5, guaiacol, 4-ethyl
PubChem CID 62465
Nombre IUPAC 4-etil-2-metoxifenol
SMILES CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethyl-2-methoxyphenol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 15°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0580g/mL
Punto de ebullición 234°C to 236°C
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5250 to 1.53
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.058
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Ethyl-2-methoxyphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.