Learn More
4-Etil-2-metoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472357 25 g 25 g
11462357 5 g 5 g
11482357 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14239.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2785-89-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2785-89-9
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Número MDL MFCD00038714
Clave InChI CHWNEIVBYREQRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethylguaiacol, p-ethylguaiacol, 2-methoxy-4-ethylphenol, phenol, 4-ethyl-2-methoxy, homocresol, guaiacyl ethane, 4-ethyl-2-methoxy-phenol, 4-hydroxy-3-methoxy ethylbenzene, unii-c9nfd83bj5, guaiacol, 4-ethyl
PubChem CID 62465
Nombre IUPAC 4-etil-2-metoxifenol
SMILES CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethyl-2-methoxyphenol
Punto de fusión 15°C
Densidad 1.064
Punto de ebullición 230°C
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Índice de refracción 1.528
Cantidad 25 g
Beilstein 2045329
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 98%