Especificaciones
| CAS | 2785-89-9 |
| Fórmula molecular | C9H12O2 |
| Número MDL | MFCD00038714 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 4-ethylguaiacol, p-ethylguaiacol, 2-methoxy-4-ethylphenol, phenol, 4-ethyl-2-methoxy, homocresol, guaiacyl ethane, 4-ethyl-2-methoxy-phenol, 4-hydroxy-3-methoxy ethylbenzene, unii-c9nfd83bj5, guaiacol, 4-ethyl |
| Clave InChI | CHWNEIVBYREQRF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-etil-2-metoxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 152.19 |
| PubChem CID | 62465 |