Learn More
4-Etil-2,3-dioxo-1-piperazina cloruro de carbonilo, TRC
Código de producto. 30370728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30370728 25 g
30388699 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30370728 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91737525G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59703-00-3
Fórmula molecular C7H9ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 204.61
Sinónimo 1-Piperazinecarbonyl chloride, 4-ethyl-2,3-dioxo-, 4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinecarbonyl chloride
SMILES CCN1CCN(C(=O)Cl)C(=O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinecarbonyl Chloride
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9ClN2O3/c1-2-9-3-4-10(7(8)13)6(12)5(9)11/h2-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0302