Learn More
Ácido 4-etil-1-naftoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethyl-1-naphthoic Acid |
| CAS | 91902-58-8 |
| Fórmula molecular | C13H12O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 4-Ethyl-1-naphthalenecarboxylic Acid, NSC 408421 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12O2/c1-2-9-7-8-12(13(14)15)11-6-4-3-5-10(9)11/h3-8H,2H2,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | CCc1ccc(C(=O)O)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-etilnaftaleno-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 200.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.0837 |