Learn More
4-Etil-1,3-oxazolidina-2-1, TRC
Código de producto. 30377435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377435 500 mg
30378658 50 mg
30377970 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377435 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE937813500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16112-60-0
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.13
Nombre IUPAC 4-etil-1,3-oxazolidina-2-una
SMILES CCC1COC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethyl-1,3-oxazolidin-2-one
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO2/c1-2-4-3-8-5(7)6-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0633