Learn More
4-Etil-1,3-dihidro-2H-indol-2-one, TRC
Código de producto. 30374690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30374690 100 mg
30384995 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30374690 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE917320100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 954117-24-9
Fórmula molecular C10 H11 N O
Peso molecular (g/mol) 161.2
Sinónimo Ropinirole Impurity C
SMILES CCC1=C2CC(=O)NC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO/c1-2-7-4-3-5-9-8(7)6-10(12)11-9/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0841