Learn More
4-Ethoxyphenylboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10160172 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10160172 1 g Glass bottle 1 g
10773013 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10160172 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359310010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22237-13-4
Fórmula molecular C8H11BO3
Peso molecular (g/mol) 165.983
Número MDL MFCD00674028
Clave InChI WRQNDLDUNQMTCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethoxybenzeneboronic acid, 4-ethoxyphenyl boronic acid, 4-ethoxyphenyl boranediol, p-ethoxyphenylboronic acid, 4-n-ethoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 4-ethoxyphenyl, 4-ethoxybenzeneboronicacid, 4-ethoxyphenylboronicacid, 4-ethoxyphenylboronic
PubChem CID 2734351
Nombre IUPAC ácido (4-etoxifenil)borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)OCC)(O)O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxyphenylboronic acid
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.98
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.