Learn More
4-etoxifenilacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethoxyphenylacetonitrile |
| CAS | 6775-77-5 |
| Fórmula molecular | C10H11NO |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO/c1-2-12-10-5-3-9(4-6-10)7-8-11/h3-6H,2,7H2,1H3 |
| SMILES | CCOC1=CC=C(C=C1)CC#N |
| Nombre IUPAC | 2-(4-etoxifenil)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 161.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0841 |