Learn More
Ácido 4-etoxifenilacético, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449382 10 g 10 g
11334739 25 g 25 g
11459382 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449382 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10129.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4919-33-9 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4919-33-9
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.203
Número MDL MFCD00004346
Clave InChI ZVVWZNFSMIFGEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethoxyphenylacetic acid, 2-4-ethoxyphenyl acetic acid, 4-ethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-ethoxy, p-ethoxyphenylacetic acid, para-ethoxyphenylacetic acid, acmc-20amjb, 4-ethoxyphenylaceticacid, enamine_004828, p-ethoxyphenyl acetic acid
PubChem CID 78631
Nombre IUPAC ácido 2-(4-etoxifenil)acético
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxyphenylacetic acid
Punto de fusión 87°C to 91°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1103143
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Ethoxyphenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Ethoxyphenylaceticacid