Learn More
Isotiocianato de 4-etoxifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453148 5 g 5 g
11463148 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18902.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3460-49-9 | C9H9NOS | 179.237 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3460-49-9
Fórmula molecular C9H9NOS
Peso molecular (g/mol) 179.237
Número MDL MFCD00041096
Clave InChI REEKOMRZYJXXNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethoxyphenyl isothiocyanate, 4-isothiocyanatophenetol, p-ethoxyphenyl isothiocyanate, 1-ethoxy-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-ethoxy-4-isothiocyanato, 4-ethoxyphenylisothiocyanate, 4-ethoxybenzenisothiocyanate, acmc-20amjc, pubchem9560, p-ethoxyphenylisothiocyanate
PubChem CID 77006
Nombre IUPAC 1-etoxi-4-isotiocianatobenceno
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxyphenyl isothiocyanate
Punto de fusión 57°C to 61°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Irritating
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 637526
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.24
Porcentaje de pureza 98%