Learn More
4-Etoxifenil isotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10596413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10596413 10 g 10 g
10057034 5 g 5 g
10235724 25 g 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10596413 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01663EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 3460-49-9
Fórmula molecular C9H9NOS
Peso molecular (g/mol) 179.237
Clave InChI REEKOMRZYJXXNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethoxyphenyl isothiocyanate, 4-isothiocyanatophenetol, p-ethoxyphenyl isothiocyanate, 1-ethoxy-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-ethoxy-4-isothiocyanato, 4-ethoxyphenylisothiocyanate, 4-ethoxybenzenisothiocyanate, acmc-20amjc, pubchem9560, p-ethoxyphenylisothiocyanate
PubChem CID 77006
Nombre IUPAC 1-etoxi-4-isotiocianatobenceno
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxyphenyl isothiocyanate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.24
Porcentaje de pureza 97%