Learn More
Isocianato de 4-etoxifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382457 5 g 5 g
11392457 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11509.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32459-62-4 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32459-62-4
Fórmula molecular C9H9NO2
Peso molecular (g/mol) 163.18
Número MDL MFCD00013877
Clave InChI FMYVTFRADSNGDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-ethoxy-4-isocyanato, 4-ethoxyphenylisocyanate, 4-isocyanatophenetole, isocyanic acid 4-ethoxyphenyl ester, p-ethoxy phenyl isocyanate, 4-ethoxybenzenisocyanate, pubchem3178, p-athoxyphenylisocyanat, acmc-1afep
PubChem CID 122887
Nombre IUPAC 1-etoxi-4-isocianatobenceno
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxyphenyl isocyanate
Densidad 1.11
Punto de ebullición 235°C
Temperatura de inflamación 105°C (221°F)
Índice de refracción 1.536
Cantidad 5 g
Número UN UN2206
Beilstein 742647
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Porcentaje de pureza 97%