Learn More
4-etoxifenol, TRC
Código de producto. 30383663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383663 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30383663 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9375332.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroquinone Monoethylether
CAS 622-62-8
Fórmula molecular C8 H10 O2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Phenol, p-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Ethoxyphenol, Ethyl 4-Hydroxyphenyl ether, Hydroquinone ethyl ether, Hydroquinone monoethyl ether, NSC 9885, p-Ethoxyphenol, p-Hydroxyphenetole, Hydroquinone Monoethylether
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-2-10-8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6,9H,2H2,1H3
SMILES CCOc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 4-etoxifenol
Peso molecular (g/mol) 138.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0681