Learn More
4-Etoxifenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438987 50 g 50 g
11428987 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20584.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 622-62-8 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-62-8
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.166
Número MDL MFCD00002334
Clave InChI LKVFCSWBKOVHAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 4-ethoxy, p-ethoxyphenol, hydroquinone monoethyl ether, 4-ethyloxyphenol, p-hydroxyphenetole, phenol, p-ethoxy, 4-ethoxy-phenol, 1-ethoxy-4-hydroxybenzene, para-ethoxyphenol, ethoxyphenol, p
PubChem CID 12150
Nombre IUPAC 4-etoxifenol
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxyphenol
Punto de fusión 64°C to 67°C
Punto de ebullición 121°C (9 mmHg)
Olor Phenol-like
Cantidad 50 g
Beilstein 1907114
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.