Learn More
4-Etoxifenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428987 10 g 10 g
11438987 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11428987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20584.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 622-62-8 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-62-8
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.166
Número MDL MFCD00002334
Clave InChI LKVFCSWBKOVHAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 4-ethoxy, p-ethoxyphenol, hydroquinone monoethyl ether, 4-ethyloxyphenol, p-hydroxyphenetole, phenol, p-ethoxy, 4-ethoxy-phenol, 1-ethoxy-4-hydroxybenzene, para-ethoxyphenol, ethoxyphenol, p
PubChem CID 12150
Nombre IUPAC 4-etoxifenol
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxyphenol
Punto de fusión 64°C to 67°C
Punto de ebullición 121°C (9 mmHg)
Olor Phenol-like
Cantidad 10 g
Beilstein 1907114
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 99%