Learn More
4-Etoximetilen-2-feniloxazolin-5-ona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429432 5 g 5 g
11419432 1 g 1 g
11439432 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429432 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10155.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15646-46-5 | C12H11NO3 | 217.224 g/mol
4-Ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one acts as sensitizing agent. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-etoximetilen-2-feniloxazolin-5-ona actúa como agente sensibilizador. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol (50 mg/ml) y agua (parcialmente).
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15646-46-5
Fórmula molecular C12H11NO3
Peso molecular (g/mol) 217.224
Número MDL MFCD00003204
Clave InChI SJHPCNCNNSSLPL-NTMALXAHSA-N
Sinónimo oxazolone, oxazolone sensitizing agent, 5 4h-oxazolone, 4-ethoxymethylene-2-phenyl, unii-78il0j7n72, 4-ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one, 4-ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one, 4-ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazoline-5-one, 4z-4-ethoxymethylidene-2-phenyl-1,3-oxazol-5-one, 2-oxazolin-5-one, 4-ethoxymethylene-2-phenyl, 4-ethoxymethylene-2-phenyloxazolone
PubChem CID 1712094
Nombre IUPAC (4Z)-4-(etoximetiliden)-2-fenil-1,3-oxazol-5-ona
SMILES CCOC=C1C(=O)OC(=N1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one
Punto de fusión 93°C to 97°C
Cantidad 5 g
Beilstein 163055
Información de solubilidad Soluble in methanol (50mg/ml),and water (partly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.22
Porcentaje de pureza ≥98%