Learn More
Ácido 4-(etoximetil)fenilacético, Thermo Scientific™
Código de producto. 11434890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434890 250 mg 250 miligramos
11444890 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434890 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50855.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 902836-14-0
Fórmula molecular C11H14O3
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD08061030
Clave InChI JSRDATKLAHCUBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethoxymethyl phenyl acetic acid, 4-ethoxymethyl phenylacetic acid, 2-4-ethoxymethyl phenyl acetic acid, 4-ethoxymethyl-phenyl-acetic acid
PubChem CID 24208841
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(etoximetil)fenil]acético
SMILES CCOCC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 4-(Ethoxymethyl)phenylacetic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.