Learn More
Ácido 4-etoxicinámico, predominantemente trans, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392456 5 g 5 g
11302466 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392456 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06324.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2373-79-7 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2373-79-7
Fórmula molecular C11H12O3
Peso molecular (g/mol) 192.214
Número MDL MFCD00016848
Clave InChI DZLOUWYGNATKKZ-VMPITWQZSA-N
Sinónimo 4-ethoxycinnamic acid, 3-4-ethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-4-ethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-4-ethoxyphenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-ethoxyphenyl acrylic acid, e-3-4-ethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 4-ethoxyphenylacrylic acid, p-ethoxycinnamic acid, ethoxyphenylacrylicacid, pubchem8239
PubChem CID 704218
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(4-etoxifenil)prop-2-enoico
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxycinnamic acid
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 195°C to 199°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3198068
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.22
Porcentaje de pureza ≥98%