Learn More
Ácido 4-etoxicarbonilfenilborónico, 97%
Código de producto. 10476462 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10476462 1 g Frasco de vidrio 1 g
10009101 5 g Frasco de vidrio 5 g
10155683 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10476462 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367790010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4334-88-7 | C9H11BO4 | 193,99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4334-88-7
Fórmula molecular C9H11BO4
Peso molecular (g/mol) 193.99
Número MDL MFCD02179441
Clave InChI ZLNFACCFYUFTLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, ethyl 4-boronobenzoate, p-ethoxycarbonylphenylboronic acid, ethyl 4-dihydroxyboranyl benzoate, 4-carbethoxyphenylboronic acid, benzoic acid, 4-borono-, 1-ethyl ester
PubChem CID 2734350
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 184°C to 189°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC ácido (4-etoxicarbonilfenil)borónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.99
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación