Learn More
4-(etoxicarbonilamino)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429598 1 g 1 g
15449598 250 mg 250 miligramos
15439598 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15429598 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63095.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64951-36-6 | C8H16N2O2 | 172.228 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64951-36-6
Fórmula molecular C8H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 172.228
Número MDL MFCD03844679
Clave InChI JIRHHWNUZXRDHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl piperidin-4-ylcarbamate, ethyl 4-piperidylcarbamate, 4-ethoxycarbonylaminopiperidine, 4-ethoxycarbonylamino piperidine, ethyl n-piperidin-4-yl carbamate, carbamic acid, n-4-piperidinyl-, ethyl ester
PubChem CID 15595030
Nombre IUPAC Etil N-piperidina-4-ilcarbamato
SMILES CCOC(=O)NC1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Ethoxycarbonylamino)piperidine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido