Learn More
Isotiocianato de 4-(etoxicarbonil)fenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11313216 10 g 10 g
11303216 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11313216 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L12522.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1205-06-7 | C10H9NO2S | 207.247 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1205-06-7
Fórmula molecular C10H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 207.247
Número MDL MFCD00022058
Clave InChI MLOJHUCMCKBDLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 4-ethoxycarbonylphenylisothiocyanate, benzoic acid, 4-isothiocyanato-, ethyl ester, 4-ethoxycarbonyl phenyl isothiocyanate, ethyl p-isothiocyanatobenzoate, 4-ethoxycarbonylphenyl-isothiocyanate, benzoic acid,4-isothiocyanato-, ethyl ester, acmc-1brcn, p-carbethoxyphenylisothiocyanate, #
PubChem CID 71003
Nombre IUPAC 4-isotiocianatobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(Ethoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
Punto de fusión 52°C to 56°C
Punto de ebullición 123°C to 127°C (1 mmHg)
Olor Irritating
Cantidad 10 g
Número UN UN2923
Beilstein 2213400
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.25
Porcentaje de pureza 97%