Learn More
Éster metílico del ácido beta-D-glucopiranosidurónico 2,3,4-triacetato de 4-(etoxicarbonil)fenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Ethoxycarbonyl)phenyl 2,3,4-Triacetate beta-D-Glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1376574-24-1 |
| Fórmula molecular | C22H26O12 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26O12/c1-6-29-20(26)14-7-9-15(10-8-14)33-22-19(32-13(4)25)17(31-12(3)24)16(30-11(2)23)18(34-22)21(27)28-5/h7-10,16-19,22H,6H2,1-5H3/t16-,17-,18-,19+,22+/m0/s1 |
| SMILES | O=C(OCC)C(C=C1)=CC=C1O[C@H]2[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](C(OC)=O)O2 |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4S,5S,6S)-2-(4-(etoxicarbonil)fenoxi)-6-(metoxicarbonil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triil triacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 482.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 482.14 |