Learn More
Éster metílico del ácido bD-glucopiranosidurónico, 2,3,4-triacetato de 4-(etoxicarbonil)fenilo, TRC
Código de producto. 30375492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30375492 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30375492 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89507850MG
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-(Ethoxycarbonyl)phenyl 2,3,4-Triacetate beta-D-Glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester
CAS 1376574-24-1
Fórmula molecular C22H26O12
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26O12/c1-6-29-20(26)14-7-9-15(10-8-14)33-22-19(32-13(4)25)17(31-12(3)24)16(30-11(2)23)18(34-22)21(27)28-5/h7-10,16-19,22H,6H2,1-5H3/t16-,17-,18-,19+,22+/m0/s1
SMILES O=C(OCC)C(C=C1)=CC=C1O[C@H]2[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](C(OC)=O)O2
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6S)-2-(4-(etoxicarbonil)fenoxi)-6-(metoxicarbonil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triil triacetato
Peso molecular (g/mol) 482.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.14
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.