Learn More
Ácido 4-[(etoxicarbonil)metil]fenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11956141 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11956141 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11956141 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445430010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(Ethoxycarbonyl)methyl]phenylboronic acid
CAS 92243-74-8
Punto de fusión 118°C to 120°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H13BO4
Número MDL MFCD08704683
Cantidad 1 g
Clave InChI RDIRUZGSOKLANG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Nombre IUPAC ácido [4-(2-etoxi-2-oxoetil)fenil]borónico
Peso molecular (g/mol) 208.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.02
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-[(Ethoxycarbonyl)methyl]phenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.