Learn More
Bromuro de 4-(etoxicarbonil)butilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal ™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15415345 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15415345 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58248.AD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en 4 °C. incompatible con agentes oxidantes, cloruros ácidos y ácidos. Almacenar en gas inerte seco. Sensible al aire. Almacenar lejos del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 265330-98-1
Densidad 0.978
Fórmula molecular C7H13BrO2Zn
Fórmula lineal CH3CH2O2C(CH2)4ZnBr
Número MDL MFCD00671978
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo 5-ethoxy-5-oxopentylzinc bromide solution, 5-ethoxy-5-oxopentylzinc bromide, bromozinc 1+ ,ethyl pentanoate, ethyl 5-bromozincio pentanoate, 5-ethoxy-5-oxopentylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 5-ethoxy-5-oxopentylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 4-ethoxycarbonyl butylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI JJSSUZYKRQXNFR-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCOC(=O)CCC[CH2-].[Zn+]Br
Nombre IUPAC bromozinc(1+); pentanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 274.463
PubChem CID 3260042
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.46