Learn More
Yoduro de 4-(etoxicarbonil)fenilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal ™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485365 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15485365 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58484.AD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yoduro 4-(etoxicarbonil)fenilzinc se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en 4 °C. sensible al aire. Almacenar en gas inerte seco. Almacenar lejos del aire. Inco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc iodide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 131379-16-3
Densidad 1.023
Fórmula molecular C9H9IO2Zn
Número MDL MFCD00671982
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Sinónimo 4-ethoxycarbonylphenylzinc iodide, 4-ethoxycarbonyl phenylzinc iodide, 4-ethoxycarbonyl phenyl iodo zinc, 4-ethoxycarbonyl phenyl zinc ii iodide, 4-ethoxycarbonyl phenylzinc iodide solution, 4-ethoxycarbonylphenylzinc iodide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-ethoxycarbonylphenylzinc iodide, 0.5m in tetrahydrofuran, 4-ethoxycarbonyl phenylzinc iodide solution, 0.5 m in thf, 4-ethoxycarbonyl phenylzinc iodide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI DVAYVJGYZRYJEV-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn+]I.CCOC(=O)C1=CC=[C-]C=C1
Nombre IUPAC 4-(etoxycarbonyl)benzen-1-ide; yodozincylium
Peso molecular (g/mol) 341.45
PubChem CID 5107659
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.45