Learn More
Ácido 4-(etoxicarbonil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Ethoxycarbonyl)benzoic Acid |
| CAS | 713-57-5 |
| Fórmula molecular | C10H10O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1-ethyl ester (ACI), 1,4-Benzenedicarboxylic acid, monoethyl ester (9CI), Terephthalic acid, ethyl ester (6CI, 7CI), Terephthalic acid, monoethyl ester (8CI), 4-(Ethoxycarbonyl)benzoic acid, Ethyl 4-carboxybenzoate, Ethyl hydrogen terephthalate, Monoethyl terephthalate, Terephthalic acid, mono-ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O4/c1-2-14-10(13)8-5-3-7(4-6-8)9(11)12/h3-6H,2H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 194.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0579 |