Learn More
Ácido 4-(etoxicarbonil)bencenoborónico, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481260 1 g 1 g
11491260 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481260 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26356.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4334-88-7 | C9H11BO4 | 193.99 g/mol
4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid is used as a reactant involved in oxidative hydroxylation for the preparation of phenols, homolytic aromatic substitution, cross-coupling with α-bromocarbonyl compounds, Suzuki-coupling reaction with quinoline carboxylates, trifluoromethylation and carbometalation of ynamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-(etoxicarbonil)beneneborónico es un reactivo que participa en la hidroxilación oxidativa para la preparación de fenoles, en la sustitución aromática homolítica, en el acoplamiento cruzado con compuestos de α-bromocarbonilo, en la reacción de acoplamiento de Suzuki con carboxilatos de quinolina, en la trifluorometilación y en la carbometalación de los inámidos.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4334-88-7
Fórmula molecular C9H11BO4
Peso molecular (g/mol) 193.99
Número MDL MFCD02179441
Clave InChI ZLNFACCFYUFTLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, ethyl 4-boronobenzoate, p-ethoxycarbonylphenylboronic acid, ethyl 4-dihydroxyboranyl benzoate, 4-carbethoxyphenylboronic acid, benzoic acid, 4-borono-, 1-ethyl ester
PubChem CID 2734350
Nombre IUPAC ácido (4-etoxicarbonilfenil)borónico
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 137°C to 140°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.99
Porcentaje de pureza 94%