Learn More
Ácido 4-etoxicarbonil-3-etoxifenilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl)acetic Acid |
| CAS | 99469-99-5 |
| Fórmula molecular | C13 H16 O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | [3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl]acetic Acid, Repaglinide Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O5/c1-3-17-11-7-9(8-12(14)15)5-6-10(11)13(16)18-4-2/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3,(H,14,15) |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(CC(=O)O)cc1OCC |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(3-etoxi-4-etoxicarbonilfenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 252.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.0998 |