Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-etoxicarbonil-2-fluorobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15451916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15451916 250 mg 250 miligramos
15441916 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15451916 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55087.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 851334-92-4
Fórmula molecular C15H20BFO4
Peso molecular (g/mol) 294.129
Número MDL MFCD18383988
Clave InChI ZXSGWPHDXQZIAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-ethoxycarbonyl-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 4-ethoxycarbonyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, ethyl 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzoate, ethyl 3-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, ethyl3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate
PubChem CID 23134230
Nombre IUPAC 3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzoato de etilo
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)C(=O)OCC)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxycarbonyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Beilstein 14562502
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.13
Porcentaje de pureza 97%