Learn More
Alcohol 4-etoxibencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464103 50 g 50 g
11454103 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464103 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10331.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6214-44-4 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
It is used in the identification of sulfation sites of metabolites and prediction of the compounds’ biological effects and in chemical investigation of Wedelia calendulacea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la identificación de los sitios de sulfatación de los metabolitos, en la predicción de los efectos biológicos de los compuestos y en la investigación química de la Wedelia calendulacea.
Solubilidad
La solubilidad en metanol es casi transparente.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6214-44-4
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Número MDL MFCD00004655
Clave InChI UKFLLQIRBABMKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethoxybenzyl alcohol, 4-ethoxyphenyl methanol, p-ethoxybenzyl alcohol, 4-ethoxybenzylalcohol, benzenemethanol, 4-ethoxy, 4-ethoxy-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-ethoxy, 4-ethoxyphenyl methanol #, 4-ethoxyphenyl methan-1-ol, 4-ethyloxy phenyl methanol
PubChem CID 80345
Nombre IUPAC (4-etoxifenil)metanol
SMILES CCOC1=CC=C(CO)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxybenzyl alcohol
Punto de fusión 32°C to 34°C
Punto de ebullición 272°C to 274°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.532
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 98%