Learn More
Cloruro de 4-etoxibenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11975131 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11975131 1 g 1 g
11995131 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11975131 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434970010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16331-46-7 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16331-46-7
Fórmula molecular C9H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 184.62
Clave InChI XLWQUESMILVIPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethoxybenzoylchloride, p-ethoxybenzoyl chloride, p-ethoxy benzoyl chloride, 4-ethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-ethoxy, pubchem10868, acmc-209dpj, 4-ethyloxybenzoyl chloride, para-ethoxybenzoyl chloride, ksc493i8n
PubChem CID 140059
Nombre IUPAC cloruro de 4-etoxibenzoilo
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxybenzoyl chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a amarillo o blanco a amarillo
Punto de ebullición 128°C to 130°C (6.0 Torr)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.62
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido o LMS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Ethoxybenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P232-Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.