Learn More
4-Etoxibenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethoxybenzonitrile |
| Punto de fusión | 60°C to 63°C |
| Punto de ebullición | 258°C |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3439 |
| Beilstein | 2613602 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.18 |
| Porcentaje de pureza | 98% |