Learn More
4-Etoxibenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418667 5 g 5 g
11428667 25 g 25 g
11438667 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19806.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25117-74-2 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25117-74-2
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.177
Número MDL MFCD00001819
Clave InChI PJRLUGQMEZZDIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 4-ethoxy, p-ethoxycyanobenzene, p-ethoxybenzonitrile, 4-ethoxybenzoic acid nitrile, benzonitrile, p-ethoxy, 4-ethoxybenzenecarbonitrile, 4-ethoxy-benzonitrile, 4-ethyloxybenzonitrile, acmc-1cis8
PubChem CID 141176
Nombre IUPAC 4-Etoxibenzonitrilo
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxybenzonitrile
Punto de fusión 60°C to 63°C
Punto de ebullición 258°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 2613602
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 98%