Learn More
Ácido 4-etoxibenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485053 500 g 500 g
11465053 25 g 25 g
11475053 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485053 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12309.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 619-86-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-86-3
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00002545
Clave InChI SHSGDXCJYVZFTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-ethoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-ethoxy, benzoic acid, p-ethoxy, 4-ethoxy-benzoic acid, unii-tzr23xeq7w, tzr23xeq7w, 4-ethoxybenzoicacid, 4ethoxybenzoic acid, pubchem2686, para-ethoxybenzoic acid
PubChem CID 12093
Nombre IUPAC 4-ácido etoxibenzoico
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxybenzoic acid
Punto de fusión 197°C to 199°C
Cantidad 500 g
Beilstein 2207349
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza ≥98%