Learn More
4-Etoxibenzhidrazida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438839 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15438839 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05433.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 58586-81-5 | C9H12N2O2 | 180.207 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxybenzhydrazide
CAS 58586-81-5
Punto de fusión 124°C to 127°C
Fórmula molecular C9H12N2O2
Número MDL MFCD00017074
Cantidad 5 g
Beilstein 2642900
Sinónimo 4-ethoxybenzhydrazide, p-ethoxy benzhydrazide, 4-ethoxybenzenecarbohydrazide, acmc-20amjf, 4etophcon2, #, 4-ethoxybenzoic acid, hydrazide, benzoic acid,4-ethoxy-, hydrazide
Clave InChI STTILZBQLOSDNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Nombre IUPAC 4-etoxibenzohidrazida
Peso molecular (g/mol) 180.207
PubChem CID 143561
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza ≥98%