Learn More
Ácido 4-etoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470088 1 g 1 g
11480088 5 g 5 g
11490088 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470088 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23683.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 22237-13-4 | C8H11BO3 | 165.983 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22237-13-4
Fórmula molecular C8H11BO3
Peso molecular (g/mol) 165.983
Número MDL MFCD00674028
Clave InChI WRQNDLDUNQMTCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethoxybenzeneboronic acid, 4-ethoxyphenyl boronic acid, 4-ethoxyphenyl boranediol, p-ethoxyphenylboronic acid, 4-n-ethoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 4-ethoxyphenyl, 4-ethoxybenzeneboronicacid, 4-ethoxyphenylboronicacid, 4-ethoxyphenylboronic
PubChem CID 2734351
Nombre IUPAC ácido (4-etoxifenil)borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)OCC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 165°C to 168°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3530408
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.99
Porcentaje de pureza 98%