Learn More
4-Etoxibenzaldehído, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-Ethoxybenzaldehyde can be used as an anti-inflammatory and prostaglandin E2 suppressor. benzaldehyde-derived anti-inflammatory agents may be useful in reducing facial erythema.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 4-etoxibenzaldehído puede usarse como antiinflamatorio y supresor de prostaglandina E2. Los agentes antiinflamatorios derivados del benzaldehído pueden ser útiles para reducir el eritema facial.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes. Sensible al aire.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethoxybenzaldehyde |
| Punto de fusión | 13°C to 14°C |
| Densidad | 1.08 |
| Punto de ebullición | 253°C to 255°C |
| Temperatura de inflamación | <110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.559 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 386863 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Mostrar más |