Learn More
4-Etoxibenzaldehído, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474024 25 g 25 g
11484024 100 g 100 g
11494024 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474024 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11987.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10031-82-0 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
4-Ethoxybenzaldehyde can be used as an anti-inflammatory and prostaglandin E2 suppressor. benzaldehyde-derived anti-inflammatory agents may be useful in reducing facial erythema.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-etoxibenzaldehído puede usarse como antiinflamatorio y supresor de prostaglandina E2. Los agentes antiinflamatorios derivados del benzaldehído pueden ser útiles para reducir el eritema facial.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes. Sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10031-82-0
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00003388
Clave InChI JRHHJNMASOIRDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 4-ethoxy, p-ethoxybenzaldehyde, ethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-ethoxy, homoanisaldehyde, 4-ethyloxy benzaldehyde, unii-gow1h0f49a, fema no. 2413, 4-ethoxy-benzaldehyde, ethoxybenzaldehyde, p
PubChem CID 24834
Nombre IUPAC 4-etoxibenzaldehído
SMILES CCOC1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxybenzaldehyde
Punto de fusión 13°C to 14°C
Densidad 1.08
Punto de ebullición 253°C to 255°C
Temperatura de inflamación <110°C (230°F)
Índice de refracción 1.559
Cantidad 25 g
Beilstein 386863
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza ≥97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Ethoxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Ethoxybenzaldehyde