Learn More
4'-Etoxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30379035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379035 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30379035 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89059510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxyacetophenone
CAS 1676-63-7
Fórmula molecular C10 H12 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Ethanone, 1-(4-ethoxyphenyl)-, Acetophenone, 4'-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Ethoxyphenyl)ethanone, 1-(4-Ethoxyphenyl)ethan-1-one, 40959-1A, 4'-Ethoxyacetophenone, NSC 403850, NSC 406258, p-Ethoxyacetophenone, 4-Ethoxyacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-3-12-10-6-4-9(5-7-10)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3
SMILES CCOc1ccc(cc1)C(=O)C
Nombre IUPAC 1-(4-etoxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 164.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0837