Learn More
4-Etoxiacetofenona, Mikromol™
Código de producto. 30050346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050346 100 mg 100 miligramos
30049108 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050346 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0474.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-Etoxiacetofenona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxyacetophenone
CAS 1676-63-7
Nombres de analitos o componentes 4-Ethoxyacetophenone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H12 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-Ethoxyacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-3-12-10-6-4-9(5-7-10)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3
SMILES CCOc1ccc(cc1)C(=O)C
Nombre IUPAC 1-(4-etoxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 164.2
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 164,0837 g/mol