Learn More
4'-Etoxiacetanilida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493504 500 g 500 g
11483504 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493504 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11200.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 62-44-2 | Molecular Formula: C10H13NO2 | Molecular Weight: 179.219 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-44-2
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.219
Número MDL MFCD00009094
Clave InChI CPJSUEIXXCENMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenacetin, acetophenetidin, n-4-ethoxyphenyl acetamide, acetphenetidin, acetophenetidine, acetophenetin, phenacetine, p-acetophenetidide, contradouleur, achrocidin
PubChem CID 4754
ChEBI CHEBI:8050
Nombre IUPAC N-(4-hidroxifenil)acetamida
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Ethoxyacetanilide
Punto de fusión 134°C to 136°C
Cantidad 500 g
Beilstein 1869238
Índice Merck 14,7204
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 97%