Learn More
4-Etoxi-N,N,N-trimetil-2,4-dioxo-1-butaminio cloruro, TRC
Código de producto. 30388260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388260 1 g
30376782 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30388260 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8929851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10485-23-1
Fórmula molecular C9H18NO3 • Cl
Peso molecular (g/mol) 223.7
Sinónimo (3-Carboxyacetonyl)trimethylammonium Chloride Ethyl Ester, (3-Carboxy-2-hydroxyallyl)trimethyl-ammonium Chloride Ethyl Ester
Nombre IUPAC 4-etoxi-N,N,N-trimetil-2,4-dioxobutan-1-cloruro de amino
SMILES [Cl-].O=C(OCC)CC(=O)C[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxy-N,N,N-trimethyl-2,4-dioxo-1-butanaminium Chloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18NO3.ClH/c1-5-13-9(12)6-8(11)7-10(2,3)4;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.1